1-(2-Thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)éthanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54611-5G
APOSOR54611-5GEA 183 EUR InStock
APOSOR54611-5G
1-(2-Thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)éthanone
1-(2-Thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)éthanone
Formule: C₅H₇NOS₂
MW: 161,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 76397-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité