3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54658-1G
APOSOR54658-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR54658-1G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClNO
MW: 232,462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09705900
Numéro CAS: 938117-34-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité