Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de N-acétylsulfanilyle 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Acetylsulphanilyl chloride

OR5468-1KG
APOSOR5468-1KGEA 115 EUR InStock
APOSOR5468-1KG
Chlorure de N-acétylsulfanilyle 95%
Chlorure de N-acétylsulfanilyle


Formule: C₈H₈ClNO₃S
MW: 233,68 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007442
Numéro CAS: 121-60-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité