Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR54690-5G
APOSOR54690-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR54690-5G
6-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 98%
6-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole


Formule: C₁₄H₁₀BrNO₂S
MW: 336,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840610
Numéro CAS: 679794-03-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité