4-Bromo-2,6-xylénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
OR5479-10G
APOSOR5479-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5479-10G
4-Bromo-2,6-xylénol 98%
4-Bromo-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002314
Numéro CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité