2-Bromo-3-chlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-3-methylbenzene, 1-Bromo-2-chloro-6-methylbenzene
OR5484-1G
APOSOR5484-1GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR5484-1G
2-Bromo-3-chlorotoluène
2-Bromo-3-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060645
Numéro CAS: 69190-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité