DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5494-25G
APOSOR5494-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR5494-25G
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 140,57 g/mol
Point de fusion: 232 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012884
Numéro CAS: 54897-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité