2-Bromo-4-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-methoxy-4-nitrobenzene
OR5498-25G
APOSOR5498-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR5498-25G
2-Bromo-4-nitroanisole
2-Bromo-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041242
Numéro CAS: 5197-28-4
EINECS: 225-983-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité