2-Chloro-3-methylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55072-5G
APOSOR55072-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR55072-5G
2-Chloro-3-methylaniline 97%
2-Chloro-3-methylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113332
Numéro CAS: 29027-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité