(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55080-10MG
APOSOR55080-10MGEA 302 EUR InStock
APOSOR55080-10MG
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol 90%
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18448900
Numéro CAS: 13535-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité