3'-Méthylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
OR55086-25G
APOSOR55086-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR55086-25G
3'-Méthylacétophénone
3'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008742
Numéro CAS: 585-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité