2-(2-Bromothiazol-4-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-bromo-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Bromo-thiazol-4-yl)-acetic acid
OR55097-100MG
APOSOR55097-100MGEA 288 EUR InStock
APOSOR55097-100MG
2-(2-Bromothiazol-4-yl)acetic acid
2-(2-Bromothiazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18410768
Numéro CAS: 62557-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité