N-Boc-6-Bromohexylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55147-1G
APOSOR55147-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR55147-1G
N-Boc-6-Bromohexylamine
N-Boc-6-Bromohexylamine
Building block for preparing analogs of biologically active compounds
Formule: C₁₁H₂₂BrNO₂
Densité: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201019
Numéro CAS: 142356-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité