Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-(Octahydro-quinolizin-1-yl)methanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (1R)-1-(Hydroxymethyl)octahydro-2H-quinolizine

OR55183-1G
APOSOR55183-1GEA 338 EUR InStock
APOSOR55183-1G
(R)-1-(Octahydro-quinolizin-1-yl)methanol
(R)-1-(Octahydro-quinolizin-1-yl)methanol


Formule: C₁₀H₁₉NO
MW: 169,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11499054
Numéro CAS: 10248-30-3
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité