Ethyl 2-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55205-1G
APOSOR55205-1GEA 945 EUR InStock
APOSOR55205-1G
Ethyl 2-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Ethyl 2-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Formule: 2C₈H₁₅NO₃·C₂H₂O₄
MW: 436,454 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16652331
Numéro CAS: 1242267-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité