Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Adipate de diméthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester

OR55226-1KG
APOSOR55226-1KGEA 0 EUR InStock
APOSOR55226-1KG
Adipate de diméthyle
Adipate de diméthyle


Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C/14mmHg
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.062 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité