2-(2-Chloroethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Chloroethyl)isoindoline-1,3-dione
OR55253-1G
APOSOR55253-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR55253-1G
2-(2-Chloroethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(2-Chloroethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₀H₈ClNO₂
MW: 209,63 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129356
Numéro CAS: 6270-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité