1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
OR55283-250MG
APOSOR55283-250MGEA 459 EUR InStock
APOSOR55283-250MG
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₄H₂₄BN₃O₂
MW: 277,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987628
Numéro CAS: 1422126-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité