1-Bromo-4-nitronaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1Bromo-4-nitronaphthalene
OR55291-1G
APOSOR55291-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR55291-1G
1-Bromo-4-nitronaphthalene
1-Bromo-4-nitronaphthalene
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971828
Numéro CAS: 4236-05-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR55291-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité