2,4-Dichloro-5-cyclopropylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55311-1G
APOSOR55311-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR55311-1G
2,4-Dichloro-5-cyclopropylpyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-cyclopropylpyrimidine
Formule: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18533532
Numéro CAS: 1190379-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité