1-Bromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55313-1G
APOSOR55313-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR55313-1G
1-Bromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
Formule: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007872
Numéro CAS: 861076-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité