N-(3-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)thiazolidin-2-ylidene)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55331-10MG
APOSOR55331-10MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55331-10MG
N-(3-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)thiazolidin-2-ylidene)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-amine 97%
N-(3-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)thiazolidin-2-ylidene)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-amine
Formule: C₂₁H₁₉N₃S₂
MW: 377,526 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17676143
Numéro CAS: 1072145-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité