1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
OR55337-1G
APOSOR55337-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55337-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol 97%
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1032 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864418
Numéro CAS: 33641-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité