3-Hydroxy-2-methoxy-6-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55366-5G
APOSOR55366-5GEA 1280 EUR InStock
APOSOR55366-5G
3-Hydroxy-2-methoxy-6-(dimethoxymethyl)aniline 95%
3-Hydroxy-2-methoxy-6-(dimethoxymethyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31614278
Numéro CAS: 2244083-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité