4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55369-5G
APOSOR55369-5GEA 1180 EUR InStock
APOSOR55369-5G
4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline 95%
4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31614279
Numéro CAS: 2244085-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité