ɑ-Methyl-γ-butyrolactone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55456-25G
APOSOR55456-25GEA 205 EUR InStock
APOSOR55456-25G
ɑ-Methyl-γ-butyrolactone 98%
alpha-Methyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005396
Numéro CAS: 1679-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité