Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanamine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55457-1G
APOSOR55457-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR55457-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanamine hydrochloride 96%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉N₃·ClH
MW: 183,638 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199946
Numéro CAS: 1352305-21-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité