Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-méthoxyéthyl)amine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR55503-250ML
APOSOR55503-250MLEA 342 EUR InStock
APOSOR55503-250ML
Bis(2-méthoxyéthyl)amine 98%
Bis(2-méthoxyéthyl)amine


Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,1888 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025906
Numéro CAS: 111-95-5
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité