3,5-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55571-1G
APOSOR55571-1GEA 582 EUR InStock
APOSOR55571-1G
3,5-Dibromo-4-chloroaniline 97%
3,5-Dibromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285,364 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18914595
Numéro CAS: 35754-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité