3-Toluènethiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: m-Thiocresol, 3-Methylbenzene-1-thiol, 3-Thiocresol, 3-Methylbenzenethiol, m-Toluenethiol, 1-Mercapto-3-methylbenzene, 3-Methylthiophenol
OR5559-5G
APOSOR5559-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR5559-5G
3-Toluènethiol 98%
3-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1.044 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004843
Numéro CAS: 108-40-7
EINECS: 203-578-4
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité