2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate hydrochloride
OR5560-1G
APOSOR5560-1GEA 292 EUR InStock
APOSOR5560-1G
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₀BNO₄·HCl
MW: 313,59 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659918
Numéro CAS: 850567-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité