4-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl (4-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55614-1G
APOSOR55614-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR55614-1G
4-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 97%
4-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286.165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616718
Numéro CAS: 239074-27-2
ONU: 3261
ADR: 8 III
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR55614-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité