6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5564-1G
APOSOR5564-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR5564-1G
6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid 98%
6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid
Formule: C₂₀H₂₂BNO₅
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659831
Numéro CAS: 850568-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité