N,1-Di-Boc-3-(4-bromophenyl)-3-azetidinamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55649-1G
APOSOR55649-1GEA 1680 EUR InStock
APOSOR55649-1G
N,1-Di-Boc-3-(4-bromophenyl)-3-azetidinamine 95%
N,1-Di-Boc-3-(4-bromophenyl)-3-azetidinamine
Formule: C₁₉H₂₇BrN₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31657914
Numéro CAS: 1864803-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité