2-Amino-5-iodopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5567-1G
APOSOR5567-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5567-1G
2-Amino-5-iodopyridine 97%
2-Amino-5-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00160312
Numéro CAS: 20511-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité