1-Naphtoate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55681-50G
APOSOR55681-50GEA 253 EUR InStock
APOSOR55681-50G
1-Naphtoate d'éthyle 97%
1-Naphtoate d'éthyle
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016805
Numéro CAS: 3007-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité