(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chloromethyl-dimethyl-propan-2-yloxysilane
OR55721-1ML
APOSOR55721-1MLEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55721-1ML
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane 90%
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Formule: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Point de fusion: 145 °C
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00010605
Numéro CAS: 18171-11-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité