2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-2-deoxy-D-gluconolactone, N-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-oxotetrahydro-2H-pyran-3-yl]acetamide, N-Acetyl-D-glucosamino-1,5-lactone
OR5600T-25MG
APOSOR5600T-25MGEA 277 EUR InStock
APOSOR5600T-25MG
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
Inhibits breakdown of products by b-hexosaminidase (s) when the culture medium is used as an enzyme source.
Formule: C₈H₁₃NO₆
MW: 219,192 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00076154
Numéro CAS: 19026-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité