2,5-Diiodo-1-méthylimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5601-1G
APOSOR5601-1GEA 343 EUR InStock
APOSOR5601-1G
2,5-Diiodo-1-méthylimidazole 97%
2,5-Diiodo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₄I₂N₂
Point de fusion: 138…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179540
Numéro CAS: 86026-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité