2,5-Dibromo-1-tritylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5621-1G
APOSOR5621-1GEA 303 EUR InStock
APOSOR5621-1G
2,5-Dibromo-1-tritylimidazole 95%
2,5-Dibromo-1-tritylimidazole
Formule: C₂₂H₁₆Br₂N₂
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115731
Numéro CAS: 850429-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité