Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-iodopyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine


Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Point de fusion: 41…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861983
Numéro CAS: 153034-86-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité