1,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5667-250MG
APOSOR5667-250MGEA 127 EUR InStock
APOSOR5667-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95+%
1,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800611
Numéro CAS: 883526-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité