4-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5691-1G
APOSOR5691-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5691-1G
4-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,1100 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00993162
Numéro CAS: 703-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité