4-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5702-5G
APOSOR5702-5GEA 294 EUR InStock
APOSOR5702-5G
4-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458267
Numéro CAS: 93281-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité