2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Clonazepam Related Compound B, 2-Amino-5-nitro-2’-chlorobenzophenone, 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
OR5767-5G
APOSOR5767-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5767-5G
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₉ClN₂O₃
MW: 276,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792453
Numéro CAS: 2011-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité