2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
OR5821-100G
APOSOR5821-100GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR5821-100G
2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006315
Numéro CAS: 6635-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité