2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-O-Isopropylidene-GlcNAc, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-glucopyranose, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-glucopyranose
OR5835T-250MG
APOSOR5835T-250MGEA 122 EUR InStock
APOSOR5835T-250MG
2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
A useful synthetic intermediate for carbohydrate chemistry.
Formule: C₁₁H₁₉NO₆
MW: 261,27 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09260464
Numéro CAS: 50605-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité