3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5903-100G
APOSOR5903-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR5903-100G
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle 98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₅
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002194
Numéro CAS: 99-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité