Ethyl 5-chloro-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
OR59338-1G
APOSOR59338-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR59338-1G
Ethyl 5-chloro-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5-chloro-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265,692 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06009651
Numéro CAS: 351893-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité