4-Thiazolecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59344-1G
APOSOR59344-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR59344-1G
4-Thiazolecarboxamide
4-Thiazolecarboxamide
Formule: C₄H₄N₂OS
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 3575-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité